Glipizide
Fournisseur: Thermo Scientific
J63398.03
J63398.03EA 117 EUR InStock
J63398.03
Glipizide
Glipizide
CAS No.: 29094-61-9 Molecular Formula: C21H27N5O4S Formula Weight: 445.54 Physical Form: Powder Appearance: White to yellow Solubility: Soluble in methanol (1.9mg/ml) and DMSO (48mg/ml) MDL No.: MFCD00072159
Applications: An ATP-dependent potassium channel blocker
Formule: C₂₁H₂₇N₅O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072159
Numéro CAS: 29094-61-9
EINECS: 249-427-6
Merck Index: 14,4442
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité