Bisindolylmaleimide I
Fournisseur: Thermo Scientific
J63401.MB
J63401.MBEA 520 EUR InStock
J63401.MB
Bisindolylmaleimide I
Bisindolylmaleimide I
Very potent and selective inhibitor of protein kinase C.
Orange crystalline powder
Applications: Very potent and selective inhibitor of protein kinase C
Formule: C₂₅H₂₄N₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236428
Numéro CAS: 133052-90-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité