Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63427.MC
J63427.MCEA 105 EUR InStock
J63427.MC
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) ≥98%
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Purity: 98+% CAS No.: 19817-92-6 Molecular Formula: C9H12N2Na3O15P3 Formula Weight: 550.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Beilstein Reference: 3585234 MDL No.: MFCD00044310
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044310
Numéro CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité