Genistin ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
J63445.MC
J63445.MCEA 467 EUR InStock
J63445.MC
Genistin ≥99%
Genistin
Purity: 99+% CAS No.: 529-59-9 Molecular Formula: C21H20O10 Formula Weight: 432.38 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow to pale brown Melting Point: 258-259° Beilstein Reference: 64479 MDL No.: MFCD00016883
Applications: Glucoside of genistein that inhibits protein tyrosine kinase
Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
MW: 432,38 g/mol
Point de fusion: 258…259 °C
Numéro MDL: MFCD00016883
Numéro CAS: 529-59-9
Merck Index: 14,4391
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité