Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J63465.14
J63465.14EA 55.9 EUR InStock
J63465.14
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98%
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate


Formule: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
MW: 368,05 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011771
Numéro CAS: 139-08-2
EINECS: 205-352-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1059
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité