Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Substance P

Fournisseur: Thermo Scientific

J63489.MB
J63489.MBEA 672 EUR InStock
J63489.MB
Substance P
Protéines et Peptides
CAS No.: 33507-63-0
Molecular Formula: C63H98N18O13S
Formula Weight: 1347,64
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00076780

Applications: A neurokinin NK-1 receptor agonist


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité