Triamcinolone acetonide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J63548.03
J63548.03EA 129 EUR InStock
J63548.03
Triamcinolone acetonide ≥98%
Triamcinolone acetonide
Purity: 98+% CAS No.: 76-25-5 Molecular Formula: C24H31FO6 Formula Weight: 434.50 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 274-278° Solubility: Soluble in DMSO or ethanol. Slightly soluble in water. MDL No.: MFCD00056834
Applications: A glucocorticoid, antiasthmatic (inhalant); antiallergic (nasal)
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
Point de fusion: 274…278 °C
Numéro MDL: MFCD00056834
Numéro CAS: 76-25-5
EINECS: 200-948-7
Merck Index: 14,9596
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité