D-erythro-Sphingosine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63584.MB
J63584.MBEA 236 EUR InStock
J63584.MB
D-erythro-Sphingosine ≥99%
D-erythro-Sphingosine
D-erythro-Sphingosine is used to inhibit protein kinase C and calmodulin-dependent enzymes, induces apoptosis. And also used to constituent of cell membranes.
Purity: 99+% CAS No.: 123-78-4 Molecular Formula: C18H37NO2 Formula Weight: 299.50 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 1727294 MDL No.: MFCD00036751
Applications: Inhibits protein kinase C and calmodulin-dependent enzymes. Induces apoptosis. A constituent of cell membranes
Attention: Store at –20 °C.
Formule: C₁₈H₃₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00036751
Numéro CAS: 123-78-4
EINECS: 204-651-3
Merck Index: 14,8747
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité