5-Thio-D-glucose ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63621.MB
J63621.MBEA 152 EUR InStock
J63621.MB
5-Thio-D-glucose ≥97%
5-Thio-D-glucose
Purity: 97+% CAS No.: 20408-97-3 Molecular Formula: C6H12O5S Formula Weight: 196.22 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 1865193 MDL No.: MFCD00006663
Formule: C₆H₁₂O₅S
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006663
Numéro CAS: 20408-97-3
EINECS: 243-798-8
Merck Index: 14,9334
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité