Ethacrynic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63684.03
J63684.03EA 96.2 EUR InStock
J63684.03
Ethacrynic acid
Ethacrynic acid
CAS No.: 58-54-8 Molecular Formula: C13H12Cl2O4 Formula Weight: 303.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White MDL No.: MFCD00056693
Applications: Diuretic that acts by inhibiting sodium-potassium-chloride cotransport
Formule: C₁₃H₁₂Cl₂O₄
MW: 303,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056693
Numéro CAS: 58-54-8
EINECS: 200-384-1
Merck Index: 14,3717
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité