Ambroxol hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol HCl, trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride
J63712.06
J63712.06EA 186 EUR InStock
J63712.06
Ambroxol hydrochloride 98%
Ambroxol hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 18683-91-5 Molecular Formula: C13H18Br2N2O.HCl Formula Weight: 414.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00078932
Applications: Sodium channel blocker. Metabolite of bromhexine
Formule: C₁₃H₁₈Br₂N₂O.HCl
MW: 414,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078932
Numéro CAS: 23828-92-4
EINECS: 242-500-3
Merck Index: 14,386
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité