DEAE-Dextran, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
J63781.14
J63781.14EA 62.4 EUR InStock
J63781.14
DEAE-Dextran, en poudre
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran is used in the development of sustained release protein delivery and nucleic acid transfection systems.
It has been speculated that DEAE-Dextran may cause a stimulation of the helper T-cell function in antibody synthesis.
Attention: Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidising agents.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081561
Numéro CAS: 9015-73-0
Merck Index: 14,2936
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Powder
Free DEAE-Cl <20 ppm
Loss on Drying <10%
Molecular Weight (viscosity calc.) 500,000 ± 20%
Total Nitrogen 3.0 - 3.8%
Optical purity NMT 0.2 absorption at 375 nm
pH (aqueous solution) 5.0 to 7.0
Sulfated Ash <2%
Viscosity 0.4 to 0.6
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité