(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Memantine Hydrochloride, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane Hydrochloride
J63830.MF
J63830.MFEA 157 EUR InStock
J63830.MF
(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate
(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate
CAS No.: 41100-52-1 Molecular Formula: C12H21N.HCl Formula Weight: 215.76 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00214336
Applications: An NMDA receptor antagonist; stimulates dopamine release
Formule: C₁₂H₂₁N
MW: 215,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214336
Numéro CAS: 41100-52-1
EINECS: 255-219-6
Merck Index: 14,5829
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité