Proadifen hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63833.03
J63833.03EA 368 EUR InStock
J63833.03
Proadifen hydrochloride
Proadifen hydrochloride
CAS No.: 62-68-0 Molecular Formula: C23H31NO2.HCl Formula Weight: 389.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 122-123° Solubility: Soluble in methanol or water MDL No.: MFCD00055151
Applications: Inhibits cytochrome P-450, blocks glibenclamide-sensitive potassium channels. Also inhibits neuronal nitric oxide synthase
Formule: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Point de fusion: 122…123 °C
Numéro MDL: MFCD00055151
Numéro CAS: 62-68-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité