Methoxychlor
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63839.06
J63839.06EA 46.6 EUR InStock
J63839.06
Methoxychlor
Methoxychlor
CAS No.: 72-43-5 Molecular Formula: C16H15Cl3O2 Formula Weight: 345.65 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Off-white Melting Point: 87° Beilstein Reference: 2057367 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00000803
Applications: Molecule with estrogenic activity
Formule: C₁₆H₁₅Cl₃O₂
Point de fusion: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000803
Numéro CAS: 72-43-5
EINECS: 200-779-9
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5990
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité