2,2'-O-Cyclocytidine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ancitabine Hydrochloride, Cyclocytidine hydrochloride, (2R,3R,3aS,9aR)-2-(Hydroxymethyl)-6-imino-3,3a,6,9a-tetrahydro-2H-furo[2',3':4,5]oxazolo[3,2-a]pyrimidin-3-ol hydrochloride, 2,2'-Anhydro-(1-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine Hydrochloride
J63845.03
J63845.03EA 55 EUR InStock
J63845.03
2,2'-O-Cyclocytidine hydrochloride ≥98%
2,2'-O-Cyclocytidine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 10212-25-6 Molecular Formula: C9H11N3O4.HCl Formula Weight: 261.66 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 248-250° MDL No.: MFCD00012636
Applications: Anti-tumor agent
Formule: C₉H₁₁N₃O₄
MW: 261,66 g/mol
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012636
Numéro CAS: 10212-25-6
EINECS: 233-515-6
Merck Index: 14,629
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité