Factor XA protease digestion buffer
Fournisseur: Thermo Scientific
J63878.AK
J63878.AKEA 65.4 EUR InStock
J63878.AK
Factor XA protease digestion buffer
Tampons Tampons enzymatiques
Physical Form: Liquid
Applications: For His-tag protein purification from mammalian cells
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité