Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phosphatase inhibitor cocktail I

Fournisseur: Thermo Scientific

J63907.AA
J63907.AAEA 140 EUR InStock
J63907.AA
Phosphatase inhibitor cocktail I
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Phosphatase Inhibitor Cocktail I is used to inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, and acid proteases, and aminopeptidases.

  • Storage Temperature: −30 to −10 °C
  • Physical form: Liquid
  • Appearance: Colourless
  • MDL No.: MFCD01635520

This product thas been tested on a wide variety of cells and tissue extracts to isolate/maintain intact proteins without degradation.

Information de livraison: Contains imidazole, sodium fluoride, sodium molybdate, sodium orthovanadate, sodium pyrophosphate, and tartrate. 100X concentrate.

Attention: This cocktail will inhibit acid-, alkaline-, and tyrosine phosphatases and is suitable for cell and tissue lysis. Store at −20 °C


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité