Brompheniramine maleate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63922.MB
J63922.MBEA 453 EUR InStock
J63922.MB
Brompheniramine maleate
Brompheniramine maleate
CAS No.: 980-71-2 Molecular Formula: C16H19BrN2 Formula Weight: 319.24 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00865691
Applications: An antihistamine and also an inhibitor of serotonin reuptake
Formule: C₁₆H₁₉BrN₂
MW: 319,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865691
Numéro CAS: 980-71-2
EINECS: 213-562-9
Merck Index: 14,1443
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité