Carbonate-buffered saline (5X), pH 9,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J63928.AP
J63928.APEA 68 EUR InStock
J63928.AP
Carbonate-buffered saline (5X), pH 9,5
Buffers Tampons de culture de tissus
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003494
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité