Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enalapril maleate

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-[N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-L-proline Maleate, (S)-1-((S)-2-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid Maleate

J63932.06
J63932.06EA 228 EUR InStock
J63932.06
Enalapril maleate
Enalapril maleate
CAS No.: 76095-16-4 Molecular Formula: C20H28N2O5.C4H4O4 Formula Weight: 492.52 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD00133304

Applications: Long-acting ACE inhibitor and antihypertensive


Formule: C₂₀H₂₈N₂O₅
MW: 492,53 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Numéro MDL: MFCD00133304
Numéro CAS: 76095-16-4
EINECS: 278-375-7
Merck Index: 14,3567
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité