8-Bromoguanosine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-8-bromo-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one
J63940.06
J63940.06EA 78.1 EUR InStock
J63940.06
8-Bromoguanosine
8-Bromoguanosine
CAS No.: 4016-63-1 Molecular Formula: C10H12BrN5O5 Formula Weight: 362.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00037985
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅O₅
MW: 362,14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037985
Numéro CAS: 4016-63-1
EINECS: 223-677-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité