N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-fluorotetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite, Dmt-2'fluoro-da(bz) amidite
J64064.03
J64064.03EA 132 EUR InStock
J64064.03
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite) 98%
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite)
Purity: 98% Molecular Formula: C47H51FN7O7P Formula Weight: 875.92 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD12912392
Formule: C₄₇H₅₁FN₇O₇P
MW: 875,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD12912392
Numéro CAS: 136834-22-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité