Prima-1
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-3-quinuclidinone, 2,2-Bis(hydroxymethyl)quinuclidin-3-one
J64071.MA
J64071.MAEA 153 EUR InStock
J64071.MA
Prima-1
Prima-1
CAS No.: 5608-24-2 Molecular Formula: C9H15NO3 Formula Weight: 185.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white MDL No.: MFCD04974196
Applications: A cell-permeable quinuclidinone analog.
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,223 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974196
Numéro CAS: 5608-24-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité