Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hydroxydiclofenac

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J64095.X0
J64095.X0EA 553 EUR InStock
J64095.X0
4'-Hydroxydiclofenac
4'-Hydroxydiclofenac


Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01671980
Numéro CAS: 64118-84-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité