N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Fournisseur: Thermo Scientific
J64106.MA
J64106.MAEA 208 EUR InStock
J64106.MA
N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Molecular Formula: C35H51F3N12O9 Formula Weight: 840.80 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Solubility: Soluble in DMSO or DMF. MDL No.: MFCD03452896
Applications: A fluorogenic substrate suitable for the assay of furin
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité