1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-N-(propylcarbamoyl)benzenesulphonamide, Chlorpropamide
J64110.22
J64110.22EA 250 EUR InStock
J64110.22
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
CAS No.: 94-20-2 Molecular Formula: C10H13ClN2O3S Formula Weight: 276.74 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00079004
Applications: Increases insulin secretion
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₃S
MW: 276,74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079004
Numéro CAS: 94-20-2
EINECS: 202-314-5
Merck Index: 14,2186
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité