N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64206.MC
J64206.MCEA 142 EUR InStock
J64206.MC
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
CAS No.: 16858-02-9 Molecular Formula: C26H28N6 Formula Weight: 424.54 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 110-112° Beilstein Reference: 4211982 MDL No.: MFCD00036918
Applications: A cell permeable and extremely high-affinity chelator of heavy metals
Formule: C₂₆H₂₈N₆
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036918
Numéro CAS: 16858-02-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité