Violet de crésyle (acétate)
Fournisseur: Thermo Scientific
J64318.09
J64318.09EA 135 EUR InStock
J64318.09
Violet de crésyle (acétate)
Cresyl violet (acetate)
CAS No.: 10510-54-0 Molecular Formula: C18H15N3O3 Formula Weight: 321.33 Physical Form: Powder Appearance: Dark green to black Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD00013151
Applications: Stain for nerve cells and tissue
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₃
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013151
Numéro CAS: 10510-54-0
EINECS: 234-043-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité