Uridine-5'-diphosphate disodium salt 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
J64329.03
J64329.03EA 108 EUR InStock
J64329.03
Uridine-5'-diphosphate disodium salt 98%
Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Purity: 98% CAS No.: 27821-45-0 Molecular Formula: C9H12N2Na2O12P2 Formula Weight: 448.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 8817400 MDL No.: MFCD00149253
Formule: C₉H₁₂N₂Na₂O₁₂P₂
MW: 448,124 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149253
Numéro CAS: 27821-45-0
EINECS: 248-678-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité