3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J64342.03
J64342.03EA 58.8 EUR InStock
J64342.03
3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine 99%
3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine
Purity: 99% CAS No.: 52450-18-7 Molecular Formula: C10H15N3O4 Formula Weight: 241.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white to yellow MDL No.: MFCD00038057
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₄
MW: 241,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038057
Numéro CAS: 52450-18-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité