3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, Qualité Biotechnologie 1 composant
Fournisseur: VWR Chemicals
J644-100MLEA 119 EUR InStock
J644-100ML
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, Qualité Biotechnologie 1 composant
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Substrat sensible prêt à l'emploi pour la détection de l'activité de la peroxydase de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit fini jaune). Idéal pour les tests ELISA et de solution.
Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and solution assays.
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@650nm <= 0.02
pH @25°C 5.0 - 7.0
UV/Vis Assay PASS / Fail
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité