ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de thymus de veau)
Fournisseur: Thermo Scientific
J64400.03
J64400.03EA 491 EUR InStock
J64400.03
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de thymus de veau)
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
Deoxyribonucleic acid sodium salt, is exceptionally useful as a substrate for DNA polymerase assays, in the amplification of very long fragments and as a carrier DNA for precipitations. Calf thymus DNA is exceptionally useful as a substrate for DNA polymerase assays, in the amplification of very long fragments and as a carrier DNA for precipitations. It was used as a standard to determine DNA content in gels and for DNA quantification by fluorescent assay.
CAS No.: 91080-16-9 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Lyophilized powder Appearance: White MDL No.: MFCD00151698
Applications: Suitable for use as a substrate in DNase assays.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151698
Numéro CAS: 9007-49-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité