PJ-34 hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide hydrochloride, PJ34 HCl
J64413.MB
J64413.MBEA 708 EUR InStock
J64413.MB
PJ-34 hydrochloride
PJ-34 hydrochloride
Applications: A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
Formule: C₁₇H₁₇N₃O₂·HCl
MW: 295,2·36,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22581510
Numéro CAS: 344458-15-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité