2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
J64414.MA
J64414.MAEA 191 EUR InStock
J64414.MA
2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
CAS No.: 19231-60-8 Molecular Formula: C10H3I4NO4 Formula Weight: 708.75 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Crystalline MDL No.: MFCD05023065
Formule: C₁₀H₃I₄NO₄
MW: 708,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD05023065
Numéro CAS: 19231-60-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité