Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Flt-3 inhibitor

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide, TCS 359, TCS-359

J64484.MA
J64484.MAEA 176 EUR InStock
J64484.MA
Flt-3 inhibitor
Flt-3 inhibitor
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor

  • Light Sensitive

White powder


Formule: C₁₈H₂₀N₂O₄S
MW: 360,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00617269
Numéro CAS: 301305-73-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité