Sirtinol
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64486.MA
J64486.MAEA 184 EUR InStock
J64486.MA
Sirtinol
Sirtinol
CAS No.: 410536-97-9 Molecular Formula: C26H22N2O2 Formula Weight: 394.46 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystals Appearance: Off-white to yellow Solubility: Soluble in water, DMSO and methanol MDL No.: MFCD00810186
Applications: Sirtinol is a cell permeable specific inhibitor of sirtuin NAD-dependant deacetylases
Formule: C₂₆H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00810186
Numéro CAS: 410536-97-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité