Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OSu, Water-Soluble Bolton-Hunter Reagent, Sulphosuccinimidyl-3 -(4-hydroxypheynyl) propionate
J64508.03
J64508.03EA 141 EUR InStock
J64508.03
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
CAS No.: 34071-95-9 Molecular Formula: C13H13NO5 Formula Weight: 263.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 132-133° Beilstein Reference: 1545011 MDL No.: MFCD00005515
Applications: For iodination of proteins that do not contain tyrosine residues
Formule: C₁₃H₁₃NO₅
MW: 263,249 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Numéro MDL: MFCD00005515
Numéro CAS: 34071-95-9
EINECS: 251-818-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité