Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

G3335

Fournisseur: Thermo Scientific

J64528.MF
J64528.MFEA 127 EUR InStock
J64528.MF
G3335
Protéines et Peptides
  • Light sensitive

CAS No.: 36099-95-3
Molecular Formula: C16H19N3O5
Formula Weight: 333,34
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00037964

Applications: A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité