Z-Val-Val-Nle diazomethyl ketone
Fournisseur: Thermo Scientific
J64544.MF
J64544.MFEA 432 EUR InStock
J64544.MF
Z-Val-Val-Nle diazomethyl ketone
Z-Val-Val-Nle diazomethyl ketone
CAS No.: 155026-49-6 Molecular Formula: C25H37N5O5 Formula Weight: 487.60 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00672348
Applications: Inactivates thiol proteinases; an irreversible cathepsin inhibitor
Formule: C₂₅H₃₇N₅O₅
Numéro MDL: MFCD00672348
Numéro CAS: 155026-49-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité