N-Phthalyl-L-tryptophan ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J64630.MA
J64630.MAEA 155 EUR InStock
J64630.MA
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥99%
N-Phthalyl-L-tryptophan
A cell-permeable, specific DNA methyltransferases inhibitor.
Yellow solid.
Formule: C₁₉H₁₄N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705332
Numéro CAS: 48208-26-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité