Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Amino-2'-deoxyguanosine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

J64650.03
J64650.03EA 558 EUR InStock
J64650.03
2'-Amino-2'-deoxyguanosine 98%
2'-Amino-2'-deoxyguanosine
Purity: 98% CAS No.: 60966-26-9 Molecular Formula: C10H14N6O4 Formula Weight: 282.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD01723954


Formule: C₁₀H₁₄N₆O₄
Numéro MDL: MFCD01723954
Numéro CAS: 60966-26-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité