Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TG003

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Ethyl-5-methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)propan-2-one

J64690.MF
J64690.MFEA 487 EUR InStock
J64690.MF
TG003
(E/Z)-TG003
TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members.

  • Light Sensitive

Off-white solid

Soluble in DMSO


Formule: C₁₃H₁₅NO₂S
MW: 249,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00624584
Numéro CAS: 300801-52-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité