Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Iodocytidine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-cytidine

J64698.03
J64698.03EA 61 EUR InStock
J64698.03
5-Iodocytidine 99%
5-Iodocytidine
Purity: 99% CAS No.: 1147-23-5 Molecular Formula: C9H12IN3O5 Formula Weight: 369.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline or powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00056070


Formule: C₉H₁₂IN₃O₅
MW: 369,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056070
Numéro CAS: 1147-23-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité