Glycylphenylalanine-2-naphthylamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64718.MC
J64718.MCEA 86.2 EUR InStock
J64718.MC
Glycylphenylalanine-2-naphthylamide
Glycylphenylalanine-2-naphthylamide
CAS No.: 21438-66-4 Molecular Formula: C21H21N3O2 Formula Weight: 347.41 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00021597
Applications: Substrate for cathepsin C
Formule: C₂₁H₂₁N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00021597
Numéro CAS: 21438-66-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité