8-Bromo-2'-deoxyguanosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64723.03
J64723.03EA 114 EUR InStock
J64723.03
8-Bromo-2'-deoxyguanosine 99%
8-Bromo-2'-deoxyguanosine
Purity: 99% CAS No.: 13389-03-2 Molecular Formula: C10H12BrN5O4 Formula Weight: 346.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 250° dec MDL No.: MFCD01630971
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
Point de fusion: >250 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD01630971
Numéro CAS: 13389-03-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité