Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-Leu-Val-Gly diazomethyl ketone

Fournisseur: Thermo Scientific

J64731.MB
J64731.MBEA 454 EUR InStock
J64731.MB
Z-Leu-Val-Gly diazomethyl ketone
Protéines et Peptides
Mimics part of the human cysteine proteinase-binding center; an irreversible inhibitor of human cysteine proteinase.

CAS No.: 119670-30-3 Molecular Formula: C22H31N5O5 Formula Weight: 445.52 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00151629

Applications: Mimics part of the human cysteine proteinase-binding center; an irreversible inhibitor of human cysteine proteinase


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité