Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cathepsin B inhibitor 4

Fournisseur: Thermo Scientific

J64737.MA
J64737.MAEA 589 EUR InStock
J64737.MA
Cathepsin B inhibitor 4
Protéines et Peptides
CAS No.: 147859-80-1
Molecular Formula: C19H31N3O6
Formula Weight: 397,46
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in DMSO
MDL No.: MFCD03452890

Applications: A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité