3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J64758.03
J64758.03EA 86.3 EUR InStock
J64758.03
3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine 98%
3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
Purity: 98% Molecular Formula: C10H13N5O3 Formula Weight: 251.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white to yellow Solubility: Soluble in water at 50mg/ml MDL No.: MFCD10566669
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité