Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tripeptidyl peptidase Inhibitor

Fournisseur: Thermo Scientific

J64760.MA
J64760.MAEA 206 EUR InStock
J64760.MA
Tripeptidyl peptidase Inhibitor
Protéines et Peptides
Applications: A serine protease inhibitor that acts as a potent, selective, dose-dependent, irreversible inhibitor of tripeptidylpeptidase II

CAS No.: 184901-82-4
Molecular Formula: C16H22ClN3O3
Formula Weight: 453,90
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD01310850


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité